1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49670-1G PC49670-250MG
APOSPC49670-1GEA 146 EUR
APOSPC49670-1G APOSPC49670-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol
Formule: C₉H₄F₇IO
MW: 388.021 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29919656
CAS nummer: 1358953-45-3