tert-Butyl 5-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1(2H)-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49673-1G PC49673-250MG
APOSPC49673-1GEA 111 EUR
APOSPC49673-1G APOSPC49673-250MG
tert-Butyl 5-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1(2H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 5-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1(2H)-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₇F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066748
CAS nummer: 2366994-11-6