1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49678-1G PC49678-250MG PC49678-5G
APOSPC49678-1GEA 67.2 EUR
APOSPC49678-1G APOSPC49678-250MG APOSPC49678-5G
1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-3,5-dibromo-4-fluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂ClF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28166159
CAS nummer: 1805525-99-8