3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49683-1G PC49683-250MG
APOSPC49683-1GEA 255 EUR
APOSPC49683-1G APOSPC49683-250MG
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16250132
CAS nummer: 1378525-21-3