2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49705-1G PC49705-250MG
APOSPC49705-1GEA 577 EUR
APOSPC49705-1G APOSPC49705-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Formule: C₇H₄BrF₂I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391106
CAS nummer: 1261642-33-4
UN: 3261
ADR: 8,III