Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Bis((trifluoromethyl)sulphonyl)methane, Bis(trifluoromethylsulphonyl)methane
PC49716-250MG PC49716-5G
APOSPC49716-250MGEA 0 EUR
APOSPC49716-250MG APOSPC49716-5G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 95%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane
Formule: C₃H₂F₆O₄S₂
Kookpunt: 191 °C (745 mm Hg)
Smeltpunt: 32…36 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861122
CAS nummer: 428-76-2