2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-[2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC49788-1G PC49788-250MG PC49788-5G
APOSPC49788-1GEA 431 EUR
APOSPC49788-1G APOSPC49788-250MG APOSPC49788-5G
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone 95%
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1558247-47-4