4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49821-1G PC49821-250MG
APOSPC49821-1GEA 658 EUR
APOSPC49821-1G APOSPC49821-250MG
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₆BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32264078
CAS nummer: 2414146-34-0