4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49826-1G PC49826-250MG PC49826-5G
APOSPC49826-1GEA 308 EUR
APOSPC49826-1G APOSPC49826-250MG APOSPC49826-5G
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzaldehyde
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₅F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28396346
CAS nummer: 126300-95-6