2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC499001-1G PC499001-5G
APOSPC499001-1GEA 242 EUR
APOSPC499001-1G APOSPC499001-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194487
CAS nummer: 1214323-39-3