3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC499003-1G PC499003-25G PC499003-5G
APOSPC499003-1GEA 145 EUR
APOSPC499003-1G APOSPC499003-25G APOSPC499003-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 96%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194489
CAS nummer: 1214352-26-7