2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC499008-1G PC499008-5G
APOSPC499008-1GEA 221 EUR
APOSPC499008-1G APOSPC499008-5G
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185641
CAS nummer: 1214344-33-8