2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromo-4-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
PC499009-25G PC499009-5G
APOSPC499009-25GEA 398 EUR
APOSPC499009-25G APOSPC499009-5G
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10696314
CAS nummer: 944901-07-9