3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC499010-1G PC499010-25G PC499010-5G
APOSPC499010-1GEA 22 EUR
APOSPC499010-1G APOSPC499010-25G APOSPC499010-5G
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09999639
CAS nummer: 627527-23-5