4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC499013-1G PC499013-250MG
APOSPC499013-1GEA 875 EUR
APOSPC499013-1G APOSPC499013-250MG
4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline 95%
4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₄Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09861349
CAS nummer: 1019016-87-5