2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC499016-1G PC499016-250MG PC499016-5G
APOSPC499016-1GEA 290 EUR
APOSPC499016-1G APOSPC499016-250MG APOSPC499016-5G
2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846360
CAS nummer: 105003-93-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III