4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC499017-1G PC499017-250MG
APOSPC499017-1GEA 395 EUR
APOSPC499017-1G APOSPC499017-250MG
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185782
CAS nummer: 1067192-61-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III