3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC499018-1G PC499018-250MG
APOSPC499018-1GEA 395 EUR
APOSPC499018-1G APOSPC499018-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24221999
CAS nummer: 1550550-56-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III