5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC499019-10G PC499019-1G PC499019-5G
APOSPC499019-10GEA 2630 EUR
APOSPC499019-10G APOSPC499019-1G APOSPC499019-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Formule: C₉H₅BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20230421
CAS nummer: 837392-60-6