7-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC499020-1G PC499020-250MG PC499020-5G
APOSPC499020-1GEA 611 EUR
APOSPC499020-1G APOSPC499020-250MG APOSPC499020-5G
7-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole 95%
7-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Formule: C₉H₅BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30721261
CAS nummer: 1779887-86-3