3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC499029-1G PC499029-250MG
APOSPC499029-1GEA 614 EUR
APOSPC499029-1G APOSPC499029-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20525970
CAS nummer: 1215366-23-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable