2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Cyano-2,3-difluorobenzotrifluoride
PC4993-1G PC4993-250MG PC4993-5G
APOSPC4993-1GEA 260 EUR
APOSPC4993-1G APOSPC4993-250MG APOSPC4993-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂F₅N
MW: 207.1 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236258
CAS nummer: 240122-24-1
UN: 3276
ADR: 6.1 III