2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49998-1G PC49998-250MG PC49998-5G
APOSPC49998-1GEA 526 EUR
APOSPC49998-1G APOSPC49998-250MG APOSPC49998-5G
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194476
CAS nummer: 1214345-02-4
UN: 1759
ADR: 8,III