5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC500007-1G PC500007-250MG
APOSPC500007-1GEA 711 EUR
APOSPC500007-1G APOSPC500007-250MG
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
Formule: C₆H₅BrF₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22375091
CAS nummer: 1210048-11-5