6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(Trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC500009-1G PC500009-250MG
APOSPC500009-1GEA 324 EUR
APOSPC500009-1G APOSPC500009-250MG
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride 97%
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formule: C₉H₄F₃NO₃
Smeltpunt: 239 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24850066
CAS nummer: 387-18-8