5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-(Trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC500012-1G PC500012-250MG PC500012-5G PC500012-25G
APOSPC500012-1GEA 290 EUR
APOSPC500012-1G APOSPC500012-250MG APOSPC500012-5G APOSPC500012-25G
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formule: C₉H₄F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20501921
CAS nummer: 781-94-2