4,5-Difluoroisatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6,7-Difluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6,7-Difluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC500013-1G PC500013-250MG
APOSPC500013-1GEA 303 EUR
APOSPC500013-1G APOSPC500013-250MG
4,5-Difluoroisatoic anhydride
4,5-Difluoroisatoic anhydride
Formule: C₈H₃F₂NO₃
Smeltpunt: 223…226 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08457975
CAS nummer: 97927-59-8