5-Bromo-4-fluoroisatoic anhydride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-7-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 6-Bromo-7-fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC500014-1G PC500014-250MG PC500014-5G PC500014-25G PC500014-100G
APOSPC500014-1GEA 120 EUR
APOSPC500014-1G APOSPC500014-250MG APOSPC500014-5G APOSPC500014-25G APOSPC500014-100G
5-Bromo-4-fluoroisatoic anhydride 95%
5-Bromo-4-fluoroisatoic anhydride
Formule: C₈H₃BrFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24850064
CAS nummer: 1440535-66-9