4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-(Trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 1,4-Dihydro-2,4-dioxo-7-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine, 7-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC500015-1G PC500015-250MG PC500015-5G
APOSPC500015-1GEA 76 EUR
APOSPC500015-1G APOSPC500015-250MG APOSPC500015-5G
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formule: C₉H₄F₃NO₃
Smeltpunt: 240…242 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21946140
CAS nummer: 97928-01-3