4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500046-1G PC500046-5G PC500046-250MG
APOSPC500046-1GEA 141 EUR
APOSPC500046-1G APOSPC500046-5G APOSPC500046-250MG
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₃BrF₄O₃S
MW: 323.06 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541808
CAS nummer: 872054-03-0