2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-6-fluorophenyl triflate
PC500051-1G PC500051-250MG
APOSPC500051-1GEA 491 EUR
APOSPC500051-1G APOSPC500051-250MG
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₃ClF₄O₃S
MW: 278.609 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541813
CAS nummer: 1443684-70-5
UN: 3265
ADR: 8 III