2-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500061-1G PC500061-250MG
APOSPC500061-1GEA 103 EUR
APOSPC500061-1G APOSPC500061-250MG
2-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₆F₄O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541823
CAS nummer: 1446016-74-5
UN: 3265
ADR: 8,III