4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500068-1G PC500068-250MG
APOSPC500068-1GEA 198 EUR
APOSPC500068-1G APOSPC500068-250MG
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₆F₄O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541830
CAS nummer: 1446016-90-5
UN: 3265
ADR: 8,III