2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 4-Fluoro-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride
PC500070-1G PC500070-250MG
APOSPC500070-1GEA 205 EUR
APOSPC500070-1G APOSPC500070-250MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₃F₇O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541832
CAS nummer: 1446016-79-0
UN: 3265
ADR: 8,III