4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Chloro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 4-Chloro-2-methylphenyl triflate
PC500090-1G PC500090-250MG
APOSPC500090-1GEA 491 EUR
APOSPC500090-1G APOSPC500090-250MG
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274.645 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541852
CAS nummer: 1446016-75-6
UN: 3265
ADR: 8 III