3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Chloro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl triflate
PC500096-1G PC500096-250MG
APOSPC500096-1GEA 196 EUR
APOSPC500096-1G APOSPC500096-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₃ClF₆O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541858
CAS nummer: 1446016-94-9
UN: 3265
ADR: 8,III