4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC500097-1G
PC500097-250MG
APOSPC500097-1GEA
491
EUR
APOSPC500097-1G
APOSPC500097-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule:
C₈H₃ClF₆O₃S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD25541859 CAS nummer: 1446016-91-6 UN: 3265 ADR: 8,III |