(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC50010-250MG PC50010-1G
APOSPC50010-250MGEA 33.7 EUR
APOSPC50010-250MG APOSPC50010-1G
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08704570
CAS nummer: 163295-73-6
UN: 3261
ADR: 8,III