2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500108-1G PC500108-250MG
APOSPC500108-1GEA 491 EUR
APOSPC500108-1G APOSPC500108-250MG
2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₆F₃NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541868
CAS nummer: 1446016-49-4
UN: 3261
ADR: 8,III