3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500110-1G PC500110-250MG
APOSPC500110-1GEA 491 EUR
APOSPC500110-1G APOSPC500110-250MG
3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₆F₃NO₅S
Smeltpunt: 24…26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541870
CAS nummer: 145209-21-8
UN: 3261
ADR: 8,III