4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 2-Nitro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride
PC500115-1G PC500115-250MG
APOSPC500115-1GEA 155 EUR
APOSPC500115-1G APOSPC500115-250MG
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₃F₆NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541875
CAS nummer: 1446016-89-2
UN: 3261
ADR: 8,III