(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC50016-1G PC50016-250MG
APOSPC50016-1GEA 96.4 EUR
APOSPC50016-1G APOSPC50016-250MG
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₂FO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09045976
CAS nummer: 926257-07-0
UN: 3261
ADR: 8,III