2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500160-5G PC500160-100G PC500160-25G
APOSPC500160-5GEA 132 EUR
APOSPC500160-5G APOSPC500160-100G APOSPC500160-25G
2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
2-Fluoro-3-methoxyphenol
Formule: C₇H₇FO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11110186
CAS nummer: 447462-87-5
UN: 1759
ADR: 8,III