2-Fluoro-5-methoxyphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500161-1G PC500161-5G
APOSPC500161-1GEA 145 EUR
APOSPC500161-1G APOSPC500161-5G
2-Fluoro-5-methoxyphenol
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Formule: C₇H₇FO₂
Smeltpunt: 25…26 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16998752
CAS nummer: 117902-16-6