2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC500167-1G PC500167-250MG
APOSPC500167-1GEA 262 EUR
APOSPC500167-1G APOSPC500167-250MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol 95+%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194490
CAS nummer: 2844-05-5