5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500187-1G PC500187-250MG PC500187-5G PC500187-25G
APOSPC500187-1GEA 22 EUR
APOSPC500187-1G APOSPC500187-250MG APOSPC500187-5G APOSPC500187-25G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline 95%
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21332915
CAS nummer: 1052686-50-6