2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500189-5G PC500189-1G PC500189-250MG
APOSPC500189-5GEA 421 EUR
APOSPC500189-5G APOSPC500189-1G APOSPC500189-250MG
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid 95%
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27664889
CAS nummer: 1416013-62-1