2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-[2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC500191-1G PC500191-250MG
APOSPC500191-1GEA 70.1 EUR
APOSPC500191-1G APOSPC500191-250MG
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27664904
CAS nummer: 1288987-92-7