6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500193-1G PC500193-250MG
APOSPC500193-1GEA 302 EUR
APOSPC500193-1G APOSPC500193-250MG
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27664866
CAS nummer: 1823358-68-4