2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500195-1G PC500195-250MG
APOSPC500195-1GEA 584 EUR
APOSPC500195-1G APOSPC500195-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27664920
CAS nummer: 134099-31-3